α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC17844900EA
67
EUR
EHERC17844900
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
Formule:
C₇H₆F₃N MW: 161,13 g/mol Kookpunt: 175 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –33 °C Dichtheid: 1,282 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00007718 CAS-nummer: 88-17-5 EINECS: 201-806-7 UN: 2942 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...