α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
Leverancier: Molekula
MOLE59569851-500GEA 0 EUR
MOLE59569851-500G
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
Formule: C₇H₆F₃N
MW: 161,13 g/mol
Kookpunt: 175 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –33 °C
Dichtheid: 1,282 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007718
CAS-nummer: 88-17-5
EINECS: 201-806-7
UN: 2942
ADR: 6.1,III