2-Fluoro-p-toluidine
Leverancier: Molekula
MOLE20149083-5GEA
0
EUR
MOLE20149083-5G
2-Fluoro-p-toluidine
2-Fluoro-p-toluidine
Formule:
C₇H₈FN MW: 125,15 g/mol Kookpunt: 190 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 3 °C Dichtheid: 1,1084 g/cm³ (18 °C) |
MDL-nummer:
MFCD00040975 CAS-nummer: 452-80-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III |