6-Fluoro-m-toluidine ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
L13411.06EA 53.4 EUR
L13411.06 L13411.14
6-Fluoro-m-toluidine ≥98%
6-Fluoro-m-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Kookpunt: 80…86 °C (11 mmHg)
Dichtheid: 1,109
Vlampunt: 81 °C (177 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007654
CAS-nummer: 452-84-6
EINECS: 000-000-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III