α,α,α-Trifluoro-p-toluidine 99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO208910500EA
197
EUR
ACRO208910500
ACRO208910100
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine 99%
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine
Formule:
C₇H₆F₃N MW: 161,13 g/mol Kookpunt: 83 °C (12 mmHg) Smeltpunt: 5…8 °C Dichtheid: 1,296 g/cm³ Vlampunt: 86 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00064396 CAS-nummer: 455-14-1 EINECS: 207-236-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless to yellow to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |