α,α,α-Trifluoro-p-toluidine
Leverancier: Molekula
MOLEM55107564EA
0
EUR
MOLEM55107564
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine
Formule:
C₇H₆F₃N MW: 161,13 g/mol Kookpunt: 190 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 3…8 °C Dichtheid: 1,3 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 86 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00064396 CAS-nummer: 455-14-1 EINECS: 207-236-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...