4-Fluoro-m-toluidine
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLEM64185919EA 0 EUR
MOLEM64185919
4-Fluoro-m-toluidine
4-Fluoro-m-toluidine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Kookpunt: 85…86 °C (9 mmHg)
Smeltpunt: 36 °C
Dichtheid: 1,12 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00025294
CAS-nummer: 452-69-7
EINECS: 207-207-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III