4-Fluoro-m-cresol ≥98%

Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar

L19897.14EA 136 EUR
L19897.14
4-Fluoro-m-cresol ≥98%
4-Fluoro-m-cresol
Formule: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Kookpunt: 76 °C (5 mmHg)
Smeltpunt: 28…32 °C
Dichtheid: 1,134
Vlampunt: 96 °C (204 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00042296
CAS-nummer: 452-70-0
EINECS: 000-000-0
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR