α,α,α-Trifluoro-p-cresol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41244.0001EA
56.5
EUR
8.41244.0001
8.41244.0005
α,α,α-Trifluoro-p-cresol for synthesis, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-p-cresol
Formule:
C₇H₅F₃O MW: 162,11 g/mol Kookpunt: 185 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 45…47 °C Dichtheid: 1,3 g/cm³ (25 °C) Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00002363 CAS-nummer: 402-45-9 EINECS: 206-945-7 |
Specificaties testresultaten
Melting Point | 46 - 48 °C |
Molar Mass | 162.11 g/mol |
Boiling Point | 73 - 75 °C (11 hPa) |
Flash Point | 83 °C |