α,α,α-Trifluoro-p-cresol
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLEM80545511EA 0 EUR
MOLEM80545511
α,α,α-Trifluoro-p-cresol
α,α,α-Trifluoro-p-cresol
Formule: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Kookpunt: 185 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 45…47 °C
Dichtheid: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00002363
CAS-nummer: 402-45-9
EINECS: 206-945-7