4-Iodo-2-nitrotoluene ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A18607.06EA 95.6 EUR
A18607.06 A18607.14
4-Iodo-2-nitrotoluene ≥97%
4-Iodo-2-nitrotoluene
Formule: C₇H₆INO₂
MW: 263,03 g/mol
Smeltpunt: 58…62 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00051090
CAS-nummer: 41252-97-5
EINECS: 255-279-3