4-Ethylphenyl isocyanate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
L12718.03EA
24.3
EUR
L12718.03
L12718.14
L12718.06
4-Ethylphenyl isocyanate ≥98%
4-Ethylphenyl isocyanate
Formule:
C₉H₉NO MW: 147,18 g/mol Kookpunt: 67…68 °C (1 mmHg) Dichtheid: 1,024 Vlampunt: 78 °C (172 °F) |
MDL-nummer:
MFCD00013881 CAS-nummer: 23138-50-3 UN: 2206 ADR: 6.1,II |