p-Tolyl isocyanate 99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO162520050EA
34.2
EUR
ACRO162520050
ACRO162521000
ACRO162525000
ACRO162520250
p-Tolyl isocyanate 99%
p-Tolyl isocyanate
Formule:
C₈H₇NO MW: 133,15 g/mol Kookpunt: 70…72 °C (10 mmHg) Dichtheid: 1,056 g/cm³ Vlampunt: 66 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00002029 CAS-nummer: 622-58-2 EINECS: 210-743-4 UN: 3390 ADR: 6.1, |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5301 to 1.5321 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |