p-Tolyl isocyanate ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A13577.22EA 251 EUR
A13577.22 A13577.18 A13577.09
p-Tolyl isocyanate ≥99%
p-Tolyl isocyanate
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Kookpunt: 70…72 °C (10 mmHg)
Dichtheid: 1,059
Vlampunt: 66 °C (150 °F)
MDL-nummer: MFCD00002029
CAS-nummer: 622-58-2
EINECS: 210-743-4
UN: 2206
ADR: 6.1,III