Benzyl isothiocyanate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
A15008.22EA
425
EUR
A15008.22
A15008.14
A15008.06
Benzyl isothiocyanate ≥98%
Benzyl isothiocyanate
Formule:
C₈H₇NS MW: 149,22 g/mol Kookpunt: 242…243 °C Smeltpunt: 24 °C Dichtheid: 1,125 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00004819 CAS-nummer: 622-78-6 EINECS: 210-753-9 UN: 2922 ADR: 8,III |