o-Tolyl isothiocyanate 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO292650250EA 143 EUR
ACRO292650250 ACRO292650050
o-Tolyl isothiocyanate 99%
o-Tolyl isothiocyanate
Formule: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Kookpunt: 239 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 1,11 g/cm³
Vlampunt: 107 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004802
CAS-nummer: 614-69-7
EINECS: 210-390-6
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6351 to 1.6371 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %