o-Tolyl isothiocyanate for synthesis
Leverancier: Merck
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18738.0005EA 118 EUR
8.18738.0005 8.18738.9999
o-Tolyl isothiocyanate for synthesis
o-Tolyl isothiocyanate
Formule: C₈H₇NS
MW: 149,22 g/mol
Kookpunt: 239 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004802
CAS-nummer: 614-69-7
EINECS: 210-390-6
UN: 2922
ADR: 8 (6.1),II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Molar Mass 149.22 g/mol
Boiling Point 140 - 143 °C (27 hPa)
Flash Point 108 °C
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)