Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
o-Toluidine
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Gevaar
EHERC17594800EA 39.7 EUR InStock
EHERC17594800
o-Toluidine
o-Toluidine
Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Kookpunt: 200 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: ? -15 °C
Dichtheid: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Brandingspunt: 85 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007730
CAS-nummer: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
UN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674
Order Now
Bestelling
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal