o-Toluidine, Supelco®
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ100
45979-250MGEA 15.8 EUR
45979-250MG
o-Toluidine, Supelco®
o-Toluidine
Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Kookpunt: 200 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: < –15 °C
Dichtheid: 0,998 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 85 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007730
CAS-nummer: 95-53-4
EINECS: 202-429-0
UN: 1708
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674