m-Toluidine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08314.0100EA
34.6
EUR
8.08314.9999
8.08314.0100
8.08314.1000
m-Toluidine for synthesis, Sigma-Aldrich®
m-Toluidine
Formule:
C₇H₉N MW: 107,16 g/mol Kookpunt: 203 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –30 °C Dichtheid: 0,98444 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 90 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00007808 CAS-nummer: 108-44-1 EINECS: 203-583-1 UN: 1708 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,09674 |
Specificaties testresultaten
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | -30 °C |
Molar Mass | 107.15 g/mol |
Boiling Point | 204 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.3 hPa (20 °C) |
Flash Point | 90 °C |
Refractive Index | 1.5669 (20 °C, 589 nm) |
Density | 0.99 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (H2O, 20 °C) |
Ignition Point |
|
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |