p-Toluidine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.08315.0005EA 22.1 EUR
8.08315.0005 8.08315.0250 8.08315.1000 8.08315.9999
p-Toluidine for synthesis, Sigma-Aldrich®
p-Toluidine
Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Kookpunt: 201 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 43 °C
Dichtheid: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 87 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007906
CAS-nummer: 106-49-0
EINECS: 203-403-1
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09674
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility 7.5 g/l (20 °C)
Melting Point 43 °C
Molar Mass 107.15 g/mol
Bulk Density 200 °C
Boiling Point 1.3 hPa (50 °C)
Flash Point 87 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) alkaline
Ignition Point 480 °C