3-Nitro-o-toluidine
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Gevaar
EHERC10207700EA 123 EUR
EHERC10207700
3-Nitro-o-toluidine
3-Nitro-o-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Kookpunt: 305 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 87…89 °C
Dichtheid: 0,33 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007731
CAS-nummer: 603-83-8
EINECS: 210-059-6
UN: 2660
ADR: 6.1,III