4-Nitro-o-toluidine

Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Gevaar

EHERC10207600EA 76.3 EUR
EHERC10207600
4-Nitro-o-toluidine
4-Nitro-o-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Smeltpunt: 135 °C
Dichtheid: 1,366 g/cm³ (15 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007734
CAS-nummer: 99-52-5
EINECS: 202-762-1
UN: 2660
ADR: 6.1,III

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR