6-Nitro-o-toluidine
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Gevaar
EHERC10207400EA 123 EUR
EHERC10207400
6-Nitro-o-toluidine
6-Nitro-o-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Kookpunt: 120…124 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: 92…94 °C
Dichtheid: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007744
CAS-nummer: 570-24-1
EINECS: 209-329-6
UN: 2660
ADR: 6.1,III