6-Nitro-o-toluidine
Leverancier: Molekula
|
Gevaar
|
MOLEM82456215EA
0
EUR
MOLEM82456215
6-Nitro-o-toluidine
6-Nitro-o-toluidine
Formule:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152,15 g/mol Kookpunt: 120…124 °C (1 mmHg) Smeltpunt: 92…94 °C Dichtheid: 1,19 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00007744 CAS-nummer: 570-24-1 EINECS: 209-329-6 UN: 2660 ADR: 6.1,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...