4-Nitro-m-toluidine ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
L13112.14EA 206 EUR
L13112.14 L13112.06
4-Nitro-m-toluidine ≥99%
4-Nitro-m-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Smeltpunt: 133…137 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00091833
CAS-nummer: 611-05-2
EINECS: 210-247-8
UN: 2660
ADR: 6.1,III