2-Nitro-p-toluidine
Leverancier: Molekula
Gevaar
MOLE76167360-500GEA 0 EUR
MOLE76167360-500G
2-Nitro-p-toluidine
2-Nitro-p-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152,15 g/mol
Kookpunt: 303 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 112…114 °C
Dichtheid: 1,164 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007907
CAS-nummer: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
UN: 2660
ADR: 6.1,III