2-Methoxybenzylamine
Leverancier: Molekula
|
Gevaar
|
MOLE35102525-25GEA
0
EUR
MOLE35102525-25G
2-Methoxybenzylamine
2-Methoxybenzylamine
Formule:
C₈H₁₁NO MW: 137,18 g/mol Kookpunt: 227 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,05 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008110 CAS-nummer: 6850-57-3 EINECS: 229-941-7 UN: 2735 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...