4-Methyl-o-fenyleendiamine 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO112435000EA 322 EUR
ACRO112435000 ACRO112431000
4-Methyl-o-fenyleendiamine 97%
4-Methyl-o-fenyleendiamine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Kookpunt: 265 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 83…90 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007728
CAS-nummer: 496-72-0
EINECS: 207-826-2
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Grey to brown Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 90 °C
HPLC ≥96.0 %
Absorption Ratio P-15/P+15 1.38 to 2.24
BSC Certification Passes