4-Methyl-o-fenyleendiamine 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B24378.22EA 37.8 EUR
B24378.22 B24378.36
4-Methyl-o-fenyleendiamine 97%
4-Methyl-o-fenyleendiamine
Formule: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Kookpunt: 265 °C
Smeltpunt: 86…90 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007728
CAS-nummer: 496-72-0
EINECS: 207-826-2