2-Methyl-m-fenyleendiamine 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO164680050EA
34
EUR
ACRO164680050
ACRO164680250
2-Methyl-m-fenyleendiamine 98%
2-Methyl-m-fenyleendiamine
Formule:
C₇H₁₀N₂ MW: 122,17 g/mol Kookpunt: 289 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 102…107 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00007800 CAS-nummer: 823-40-5 EINECS: 212-513-9 UN: 3077 ADR: 9,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Dark grey to brown to black Powder or pellets and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 102 to 107 °C |
HPLC | ≥97.5 % |