3-Nitro-o-cresol 96%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A13002.14EA 399 EUR
A13002.14
3-Nitro-o-cresol 96%
3-Nitro-o-cresol
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Smeltpunt: 148…152 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007241
CAS-nummer: 5460-31-1
EINECS: 226-739-0
UN: 2446
ADR: 6.1,III