2,6-Dimethoxytoluene
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLEM32379093EA 0 EUR
MOLEM32379093
2,6-Dimethoxytoluene
2,6-Dimethoxytoluene
Formule: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Kookpunt: 52…56 °C (0,5 mmHg)
Smeltpunt: 39 °C
MDL-nummer: MFCD00008374
CAS-nummer: 5673-07-4
EINECS: 227-131-8