2,4,6-Trimethoxytoluene ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
L02155.06EA 96.7 EUR
L02155.06 L02155.14
2,4,6-Trimethoxytoluene ≥97%
2,4,6-Trimethoxytoluene
Formule: C₁₀H₁₄O₃
Kookpunt: 100…105 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: 27…28 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008375
CAS-nummer: 14107-97-2
EINECS: 237-962-8