3-Phenyl-1-propanol ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A13022.0IEA 414 EUR
A13022.0I A13022.30 A13022.0B
3-Phenyl-1-propanol ≥99%
3-Phenyl-1-propanol
Formule: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
MW: 136,19 g/mol
Kookpunt: 235 °C
Smeltpunt: –18 °C
Dichtheid: 1,004
Vlampunt: 109 °C (228 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002950
CAS-nummer: 122-97-4
EINECS: 204-587-6