Benzylalcohol 97-100.5%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Waarschuwing
27354EEEA 416 EUR
27354EE
Benzylalcohol 97-100.5%, GPR RECTAPUR®
Benzylalcohol
Formule: C₆H₅CH₂OH
MW: 108,14 g/mol
Kookpunt: 205 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –15,3 °C
Dichtheid: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 101 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004599
CAS-nummer: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/87/2299787.jpg
Voor productie en uitbreiding kunnen wij u ondersteunen!
Vraag naar grote verpakkingen of bulkhoeveelheden die niet op deze pagina beschikbaar zijn en gebruik dit aanvraagformulier voor maatwerk
Ontdek onze service
Speciale pakketten en oplossingen op maat
Ontdek meer
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay 97 - 100.5 %
Acidity Passes test
Appearance of solution Passes test
IR Spectrum Passes test
Density (20/20) 1.043 - 1.049
Peroxide value Max. 5
n 20/D 1.538 - 1.541
Benzaldehyde Max. 0.15 %
Evaporation residue Max. 0.05 %
Related substances Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
Voor productie en uitbreiding kunnen wij u ondersteunen!
Vraag naar grote verpakkingen of bulkhoeveelheden die niet op deze pagina beschikbaar zijn en gebruik dit aanvraagformulier voor maatwerk
Ontdek onze service
Speciale pakketten en oplossingen op maat
Ontdek meer