Benzylalcohol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22259.1000EA 74.6 EUR
8.22259.1000 8.22259.0100 8.22259.2500 8.22259.9999
Benzylalcohol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Benzylalcohol
Formule: C₆H₅CH₂OH
MW: 108,14 g/mol
Kookpunt: 205 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –15,3 °C
Dichtheid: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 101 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004599
CAS-nummer: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/87/2299787.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility 40 g/l (20 °C)
Melting Point -15.3 °C
Molar Mass 108.14 g/mol
Boiling Point 205 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.03 hPa (20 °C)
Flash Point 101 °C DIN 51758
Refractive Index 1.54
Explosion Limit 1.3 - 13 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 435 °C DIN 51794