o-Kresol, Supelco®
Leverancier: Merck
Gevaar
36922-250MGEA 46 EUR
36922-250MG
o-Kresol, Supelco®
o-Kresol
Formule: C₇H₈O
MW: 108,14 g/mol
Kookpunt: 191 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 30…34 °C
Dichtheid: 1,047 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 81 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002226
CAS-nummer: 95-48-7
EINECS: 202-423-8
UN: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604