m-Kresol ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A10733.30EA 34.6 EUR
A10733.30
m-Kresol ≥99%
m-Kresol
Formule: CH₃C₆H₄OH
MW: 108,14 g/mol
Kookpunt: 202…204 °C
Smeltpunt: 11…12 °C
Dichtheid: 1,034
Vlampunt: 86 °C (186 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002302
CAS-nummer: 108-39-4
EINECS: 203-577-9
UN: 2076
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/21/2300821.jpg