m-Kresol

Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Gevaar

EHERC15140300EA 57.7 EUR
EHERC15140300
m-Kresol
m-Kresol
Formule: CH₃C₆H₄OH
MW: 108,14 g/mol
Kookpunt: 202,2 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 11,5 °C
Dichtheid: 1,0336 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 73 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002302
CAS-nummer: 108-39-4
EINECS: 203-577-9
UN: 2076
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/08/21/2300821.jpg

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR