m-Kresol analytical standard, Supelco®
Leverancier: Merck
|
Gevaar
|
442391.EA
32.4
EUR
442391.
m-Kresol analytical standard, Supelco®
m-Kresol
Formule:
CH₃C₆H₄OH MW: 108,14 g/mol Kookpunt: 202,2 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 11,5 °C Dichtheid: 1,0336 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 73 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002302 CAS-nummer: 108-39-4 EINECS: 203-577-9 UN: 2076 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,02604 |