2-Methylresorcinol
Leverancier: Molekula
MOLE10864971-100GEA 0 EUR
MOLE10864971-100G
2-Methylresorcinol
2-Methylresorcinol
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Kookpunt: 264 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 120…122 °C
Vlampunt: 135 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002271
CAS-nummer: 608-25-3
EINECS: 210-155-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III