4-Hexylresorcinol 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO197921000EA 129 EUR
ACRO197921000 ACRO197920250
4-Hexylresorcinol 98%
4-Hexylresorcinol
Formule: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194,27 g/mol
Kookpunt: 333 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 65…70 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002284
CAS-nummer: 136-77-6
EINECS: 205-257-4
Merck Index: 12,04750
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to light pink to light orange Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
HPLC ≥97.5 %