2-Ethylthiophenol 95%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
L11498.09EA 136 EUR
L11498.09 L11498.04
2-Ethylthiophenol 95%
2-Ethylthiophenol
Formule: C₈H₁₀S
MW: 138,23 g/mol
Kookpunt: 203…205 °C
Dichtheid: 1,025
Vlampunt: 80 °C (176 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00010022
CAS-nummer: 4500-58-7
EINECS: 224-811-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III