4-Ethylthiophenol ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
B25026.06EA
95.8
EUR
B25026.06
B25026.03
4-Ethylthiophenol ≥97%
4-Ethylthiophenol
Formule:
C₈H₁₀S MW: 138,23 g/mol Kookpunt: 119…120 °C (30 mmHg) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00040229 CAS-nummer: 4946-13-8 EINECS: 000-000-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III |