m-Toluenesulphonyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
A15458.06EA
46.6
EUR
A15458.06
A15458.22
A15458.14
A15458.03
m-Toluenesulphonyl chloride ≥98%
m-Toluenesulphonyl chloride
Formule:
C₇H₇ClO₂S MW: 190,65 g/mol Kookpunt: 252…253 °C Smeltpunt: 11,7 °C Dichtheid: 1,314 Vlampunt: 107 °C (224 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00051747 CAS-nummer: 1899-93-0 UN: 3265 ADR: 8,II |