sec-Pentylbenzene
EHERC15983200EA 0 EUR
EHERC15983200
sec-Pentylbenzene
sec-Pentylbenzene
Formule: C₆H₅CH(CH₃)(CH₂)₂CH₃
MW: 148,25 g/mol
Kookpunt: 199 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –48 °C
MDL-nummer: MFCD00027145
CAS-nummer: 2719-52-0
EINECS: 220-324-8
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/26/2299526.jpg