VWR® PerfectBlue Mini M, Gel Systeem
Leverancier: VWR
VWR®
700-0758EA 721 EUR
700-0758
VWR® PerfectBlue Mini M, Gel Systeem
Elektroforesesystemen Horizontale gelelektroforesesystemen
Het PerfectBlue Mini M elektroforesesysteem heeft een zeer handig formaat voor een breed scala aan routinematige toepassingen. Dit systeem wordt geleverd met twee kammen, maar er is een breed scala aan standaard- en microtiterkammen beschikbaar en kan worden gebruikt voor de scheiding van maximaal 36 monsters. Het systeem wordt 'klaar voor gebruik' geleverd met deksel, stroomkabels en een gelbakje. De constructie met hoge specificaties en de ingebedde platina-elektroden zorgen keer op keer voor resultaten van hoge kwaliteit.
*Gebaseerd op een agarosegel van ongeveer 5 mm dikte
Bestelinformatie: Systeem wordt standaard geleverd met 2 kammen (10 en 14 tanden, 1,5 mm dikte).