Bromothymol blue ACS, Reag. Ph. Eur.
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03026.0025EA
191
EUR
1.03026.0025
1.03026.0500
Bromothymol blue ACS, Reag. Ph. Eur.
Bromothymol blue
Formule:
C₂₇H₂₈Br₂O₅S MW: 624,39 g/mol Smeltpunt: 204…202 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005872 CAS-nummer: 76-59-5 EINECS: 200-971-2 Merck Index: 13,01430 |