Bromocresol green
Leverancier: Thermo Scientific
A17090.14EA 108 EUR
A17090.14 A17090.06
Bromocresol green
Bromocresol green
Formule: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
MW: 698,02 g/mol
Smeltpunt: ∼ 225 °C (ontbinding)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00005874
CAS-nummer: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 13,01370
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/36/2301336.jpg